(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-4-(tert-Butyl)-2-(2-pyridyl)-4,5-dihydrooxazole
B4104-1G
B4104-5G
TCIAB4104-1GEA
116
EUR
TCIAB4104-1G
TCIAB4104-5G
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline ≥98.0% (por GC)
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O MW: 204,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD22200533 Núm. CAS: 117408-98-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -75.0 to -79.0 deg (C=1, CH2CL2) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...