2-Bromobutyryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B4105-5G B4105-25G
TCIAB4105-5GEA 125 EUR
TCIAB4105-5G TCIAB4105-25G
2-Bromobutyryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromobutyryl chloride
Formula: C₄H₆BrClO
Pto. Ebullición: 65°C
Número MDL: MFCD00055269
Núm. CAS: 22118-12-3
EINECS: 244-791-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %