(±)-Cloruro de 2-bromopropionilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromopropionylchloride
B4107-25G B4107-100G
TCIAB4107-25GEA 59 EUR
TCIAB4107-25G TCIAB4107-100G
(±)-Cloruro de 2-bromopropionilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Cloruro de 2-bromopropionilo
Formula: C₃H₄BrClO
MW: 171,42 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00000711
Núm. CAS: 7148-74-5
EINECS: 230-466-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %