Palmitato de metilo
Proveedor: Cayman Chemical
10007358-1 10007358-5 10007358-10 10007358-25
CAYM10007358-1EA 22 EUR
CAYM10007358-1 CAYM10007358-5 CAYM10007358-10 CAYM10007358-25
Palmitato de metilo
Palmitato de metilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 417 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008994
Núm. CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3