Benserazide Hydrochloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Benserazide HCI, DL-Serine 2-(2,3,4-Trihydroxybenzyl)hydrazide Hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanehydrazide hydrochloride
B4108-1G
B4108-5G
TCIAB4108-1GEA
53
EUR
TCIAB4108-1G
TCIAB4108-5G
Benserazide Hydrochloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Benserazide hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₅N₃O₅ MW: 293.70 g/mol |
Número MDL:
MFCD00078571 Núm. CAS: 14919-77-8 EINECS: 238-991-9 Índice Merck: 14,01050 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |