9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4109-1G B4109-5G
TCIAB4109-1GEA 22 EUR
TCIAB4109-1G TCIAB4109-5G
9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Número MDL: MFCD23135883
Núm. CAS: 902518-11-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e480ce788979bb046395d7b061aa16f0a282cb&vid=79e480ce788979bb046395d7b061aa16f0a282cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C