4-Bromo-2,6-diisopropylaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4113-1G B4113-5G
TCIAB4113-1GEA 33 EUR
TCIAB4113-1G TCIAB4113-5G
4-Bromo-2,6-diisopropylaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Bromo-2,6-diisopropylaniline
Formula: C₁₂H₁₈BrN
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD09743895
Núm. CAS: 80058-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %