6-Bromo-2,2'-bipiridilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2,2'-bipyridine
B4114-1G B4114-5G
TCIAB4114-1GEA 129 EUR
TCIAB4114-1G TCIAB4114-5G
6-Bromo-2,2'-bipiridilo ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-2,2'-bipiridilo
Formula: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,0800 g/mol
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD01318953
Núm. CAS: 10495-73-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C