ω-Bromo-4-hidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-hidroxifenil)etan-1-ona, α-Bromo-4-hidroxiacetofenona, 2-Bromo-4'-hidroxiacetofenona
B4115-5G B4115-25G
TCIAB4115-5GEA 32 EUR
TCIAB4115-5G TCIAB4115-25G
ω-Bromo-4-hidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
ω-Bromo-4-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Número MDL: MFCD00072424
Núm. CAS: 2491-38-5
EINECS: 219-655-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %