(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4117-1G B4117-5G
TCIAB4117-1GEA 50 EUR
TCIAB4117-1G TCIAB4117-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (por GC)
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD07367008
Núm. CAS: 85483-97-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (C=1、CHCL3)