(R)-1,2-Butanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4118-1G
B4118-5G
TCIAB4118-1GEA
41
EUR
TCIAB4118-1G
TCIAB4118-5G
(R)-1,2-Butanediol ≥98.0% (por GC)
(R)-1,2-Butanediol
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 60°C |
Número MDL:
MFCD09953765 Núm. CAS: 40348-66-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +15.0 to +18.0 deg (C=3、EtOH) |