(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4119-1G
B4119-5G
TCIAB4119-1GEA
22
EUR
TCIAB4119-1G
TCIAB4119-5G
(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (por GC)
(S)-1,2-Butanediol
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 55°C |
Número MDL:
MFCD09953764 Núm. CAS: 73522-17-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -18.0 deg (C=3、EtOH) |