Balsalazide disodium salt dihydrate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic Acid Disodium Salt, Sodium (E)-5-((4-((2-carboxylatoethyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzoate dihydrate
B4121-1G B4121-5G
TCIAB4121-1GEA 51 EUR
TCIAB4121-1G TCIAB4121-5G
Balsalazide disodium salt dihydrate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Balsalazide disodium salt dihydrate
Formula: C₁₇H₁₇N₃Na₂O₈
MW: 437.31 g/mol
Número MDL: MFCD01631117
Núm. CAS: 150399-21-6
Índice Merck: 14,00945
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 7.0 to 11.0 %