3-Bromo-2-fluoro-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-2-fluoro-5-picolina
B4122-1G
B4122-5G
TCIAB4122-1GEA
22
EUR
TCIAB4122-1G
TCIAB4122-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluoro-5-metilpiridina
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095305 Núm. CAS: 17282-01-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |