2,2'-Dibromoacetophenone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
B4124-1G B4124-5G
TCIAB4124-1GEA 96 EUR
TCIAB4124-1G TCIAB4124-5G
2,2'-Dibromoacetophenone ≥95.0% (por GC)
2,2'-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
MW: 277,9406 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00044660
Núm. CAS: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %