ω,3-Dibromoacetofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B4125-5G B4125-25G
TCIAB4125-5GEA 86 EUR
TCIAB4125-5G TCIAB4125-25G
ω,3-Dibromoacetofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
ω,3-Dibromoacetofenona
Formula: C₈H₆Br₂O
Número MDL: MFCD00082698
Núm. CAS: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C