4-Bromotiofeno-3-carbaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4126-200MG B4126-1G
TCIAB4126-200MGEA 72 EUR
TCIAB4126-200MG TCIAB4126-1G
4-Bromotiofeno-3-carbaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Bromotiofeno-3-carbaldehído
Formula: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD01318960
Núm. CAS: 18791-78-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %