Brimonidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B4132-200MG
B4132-1G
TCIAB4132-200MGEA
18
EUR
TCIAB4132-200MG
TCIAB4132-1G
Brimonidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Brimonidine
Formula:
C₁₁H₁₀BrN₅ |
Número MDL:
MFCD00153878 Núm. CAS: 59803-98-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,01375 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 245.0 to 249.0 deg-C |