(2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2R,5R)-5-Benzyl-2-(tert-butyl)-3-methylimidazolidin-4-one, (2R,5R)-(+)-5-Benzyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
B4137-200MG
B4137-1G
TCIAB4137-200MGEA
61
EUR
TCIAB4137-200MG
TCIAB4137-1G
(2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone ≥97.0% (por GC)
(2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone
Formula:
C₁₅H₂₂N₂O MW: 246,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD08276842 Núm. CAS: 390766-89-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |