(2S,5S)-(-)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2S,5S)-5-Benzyl-2-(tert-butyl)-3-methylimidazolidin-4-one, (2S,5S)-(-)-5-Benzyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
B4138-200MG B4138-1G
TCIAB4138-200MGEA 79 EUR
TCIAB4138-200MG TCIAB4138-1G
(2S,5S)-(-)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone ≥97.0% (por GC)
(2S,5S)-(-)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone
Formula: C₁₅H₂₂N₂O
Número MDL: MFCD03426982
Núm. CAS: 346440-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a952994077354763e0d7ab3a6fee94b5d579f118&vid=a952994077354763e0d7ab3a6fee94b5d579f118&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -58.0 to -63.0 deg (C=1, MeOH)