1,2-Benzenedisulphonic imide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4139-1G
B4139-5G
TCIAB4139-1GEA
225
EUR
TCIAB4139-1G
TCIAB4139-5G
1,2-Benzenedisulphonic imide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,2-Benzenedisulphonic imide
Formula:
C₆H₅NO₄S₂ |
Número MDL:
MFCD07779379 Núm. CAS: 4482-01-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |