N-Boc-4-oxo-L-proline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B4141-1G
B4141-5G
TCIAB4141-1GEA
46
EUR
TCIAB4141-1G
TCIAB4141-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formula:
C₁₀H₁₅NO₅ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01860669 Núm. CAS: 84348-37-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +19.0 to +22.0 deg (C=0.5,Acetone) |