2-Butyl-3-[[2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-4-one ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
B4143-1G B4143-5G
TCIAB4143-1GEA 41 EUR
TCIAB4143-1G TCIAB4143-5G
2-Butyl-3-[[2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-4-one ≥97.0% (by total nitrogen basis)
2-Butyl-3-[[2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-4-one
Formula: C₂₅H₂₇N₃O
Número MDL: MFCD06658242
Núm. CAS: 138401-24-8
EINECS: 423-500-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C