8-Bromoisoquinolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4144-1G B4144-5G
TCIAB4144-1GEA 49 EUR
TCIAB4144-1G TCIAB4144-5G
8-Bromoisoquinolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
8-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD04973298
Núm. CAS: 63927-22-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C