Ácido 6-bromo-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4145-5G B4145-25G
TCIAB4145-5GEA 28 EUR
TCIAB4145-5G TCIAB4145-25G
Ácido 6-bromo-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-bromo-m-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Número MDL: MFCD00079722
Núm. CAS: 6967-82-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C