3-Bromobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Bromobenzoic hydrazide

B4148-1G B4148-5G
TCIAB4148-1GEA 20 EUR
TCIAB4148-1G TCIAB4148-5G
3-Bromobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromobenzohidrazida
Formula: C₇H₇BrN₂O
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 366
Pto. de fusión: 151
Número MDL: MFCD00007600
Núm. CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR