7-Bromoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4155-1G B4155-5G
TCIAB4155-1GEA 58 EUR
TCIAB4155-1G TCIAB4155-5G
7-Bromoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
MW: 208.06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03695823
Núm. CAS: 4965-36-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C