4-Bromofenilamidina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4161-1G
B4161-5G
TCIAB4161-1GEA
25
EUR
TCIAB4161-1G
TCIAB4161-5G
4-Bromofenilamidina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Bromofenilamidina clorhidrato
Formula:
C₇H₈BrClN₂ |
Número MDL:
MFCD00464967 Núm. CAS: 55368-42-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |