1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4164-1G B4164-5G
TCIAB4164-1GEA 38 EUR
TCIAB4164-1G TCIAB4164-5G
1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (por GC)
1-Boc-4-iodopiperidine
Formula: C₁₀H₁₈INO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115041
Núm. CAS: 301673-14-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C