1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafluoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Bromoperfluoro-4,7,10,13-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
B4167-1G B4167-5G
TCIAB4167-1GEA 81 EUR
TCIAB4167-1G TCIAB4167-5G
1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafluoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane ≥94.0% (por GC)
1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafluoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Formula: C₁₆BrF₃₃O₅
MW: 979,02 g/mol
Núm. CAS: 1482416-52-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %