2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4168-1G
B4168-5G
TCIAB4168-1GEA
91
EUR
TCIAB4168-1G
TCIAB4168-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane ≥98.0% (por GC)
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane
Formula:
C₇BrF₁₅O₂ MW: 480,96 g/mol |
Núm. CAS:
1482416-44-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |