(Benzhydrylthio)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Benzhydrylthio)acetic acid, (Diphenylmethylthio)acetic Acid
B4175-5G
B4175-25G
TCIAB4175-5GEA
80
EUR
TCIAB4175-5G
TCIAB4175-25G
(Benzhydrylthio)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(Benzhydrylthio)acetic acid
Formula:
C₁₅H₁₄O₂S MW: 258.34 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD05262040 Núm. CAS: 63547-22-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |