cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cis-Hexahydro-m-xylylenediamine, cis-1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane
B4176-1G B4176-5G
TCIAB4176-1GEA 158 EUR
TCIAB4176-1G TCIAB4176-5G
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Núm. CAS: 10340-00-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %