Trifluorometanosulfonato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium triflate, 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
B4182-5G B4182-25G
TCIAB4182-5GEA 76 EUR
TCIAB4182-5G TCIAB4182-25G
Trifluorometanosulfonato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Trifluorometanosulfonato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₇F₃N₂O₃S
MW: 302.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427624
Núm. CAS: 765910-73-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C