Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Phenylbenzaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-3-carbaldehyde
B4186-1G B4186-5G
TCIAB4186-1GEA 37 EUR
TCIAB4186-1G TCIAB4186-5G
Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (por GC)
Biphenyl-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD01740432
Núm. CAS: 1204-60-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %