(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl dichloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl Chloride
B4187-1G B4187-200MG
TCIAB4187-1GEA 504 EUR
TCIAB4187-1G TCIAB4187-200MG
(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl dichloride ≥98.0% (by HPLC)
(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl dichloride
Formula: C₂₀H₁₂Cl₂O₄S₂
MW: 451,33 g/mol
Núm. CAS: 1187629-43-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -46.0 deg (C=1、THF)