3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4190-1G B4190-5G
TCIAB4190-1GEA 26 EUR
TCIAB4190-1G TCIAB4190-5G
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Número MDL: MFCD00190127
Núm. CAS: 191602-54-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %