3-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4191-1G B4191-5G
TCIAB4191-1GEA 32 EUR
TCIAB4191-1G TCIAB4191-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Número MDL: MFCD06797227
Núm. CAS: 42860-02-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C