5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4192-1G B4192-5G
TCIAB4192-1GEA 17 EUR
TCIAB4192-1G TCIAB4192-5G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,0200 g/mol
Número MDL: MFCD00456508
Núm. CAS: 20357-20-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C