2-Bromo-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4193-1G B4193-5G
TCIAB4193-1GEA 24 EUR
TCIAB4193-1G TCIAB4193-5G
2-Bromo-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Número MDL: MFCD00955613
Núm. CAS: 19755-53-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C