1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Di([2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl)benzene
B4194-200MG B4194-1G
TCIAB4194-200MGEA 66 EUR
TCIAB4194-200MG TCIAB4194-1G
1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene ≥97.0% (by total nitrogen basis)
1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene
Formula: C₃₆H₂₄N₆
MW: 540,63 g/mol
Pto. de fusión: 250°C
Número MDL: MFCD02093699
Núm. CAS: 146406-75-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %