3-Benciloxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4197-5G B4197-25G
TCIAB4197-5GEA 43 EUR
TCIAB4197-5G TCIAB4197-25G
3-Benciloxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Benciloxianilina
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Número MDL: MFCD00007784
Núm. CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C