(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, (S)-1-Boc-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-L-proline
B4202-200MG B4202-1G
TCIAB4202-200MGEA 80 EUR
TCIAB4202-200MG TCIAB4202-1G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₅F₂NO₄
Número MDL: MFCD03094917
Núm. CAS: 203866-15-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=1,MeOH)