2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4206-1G B4206-5G
TCIAB4206-1GEA 94 EUR
TCIAB4206-1G TCIAB4206-5G
2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083535
Núm. CAS: 59664-42-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %