1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4207-1G
B4207-5G
TCIAB4207-1GEA
22
EUR
TCIAB4207-1G
TCIAB4207-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₃BrF₆ Pto. Ebullición: 51°C Pto. de inflamación: 69°C |
Número MDL:
MFCD00074904 Núm. CAS: 327-75-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |