tert-Butyl (3R,5S)-6-hydroxy-3,5-O-isopropylidene-3,5-dihydroxyhexanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (4R,6S)-6-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 2-[(4R,6S)-6-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 2-[(4R,6S)-6-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate, (4R,6S)-6-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid tert-Butyl ester
B4214-5G B4214-25G
TCIAB4214-5GEA 71 EUR
TCIAB4214-5G TCIAB4214-25G
tert-Butyl (3R,5S)-6-hydroxy-3,5-O-isopropylidene-3,5-dihydroxyhexanoate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl (3R,5S)-6-hydroxy-3,5-O-isopropylidene-3,5-dihydroxyhexanoate
Formula: C₁₃H₂₄O₅
MW: 260,3300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23098985
Núm. CAS: 124655-09-0
EINECS: 432-960-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=2, MeOH)