Butyraldehyde dibutyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Dibutoxybutane, Butyraldehyde Dibutyl Acetal
B4218-5G B4218-25G
TCIAB4218-5GEA 134 EUR
TCIAB4218-5G TCIAB4218-25G
Butyraldehyde dibutyl acetal ≥98.0% (por GC)
Butyraldehyde dibutyl acetal
Formula: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202.34 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Número MDL: MFCD00561028
Núm. CAS: 5921-80-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %