Bromobimane (mBBr) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Monobromobimane, 3-(Bromomethyl)-2,5,6-trimethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione
B4220-20MG B4220-100MG
TCIAB4220-20MGEA 125 EUR
TCIAB4220-20MG TCIAB4220-100MG
Bromobimane (mBBr) ≥98.0% (by HPLC)
Bromobimane (mBBr)
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
MW: 271.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036951
Núm. CAS: 71418-44-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C