N-Boc-m-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (3-Aminophenyl)carbamate, (3-Aminophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-1,3-phenylenediamine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-phenylenediamine, tert-Butyl (3-aminophenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)aniline
B4222-1G B4222-5G
TCIAB4222-1GEA 28 EUR
TCIAB4222-1G TCIAB4222-5G
N-Boc-m-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Boc-m-phenylenediamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208.261 g/mol
Número MDL: MFCD06657915
Núm. CAS: 68621-88-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %