N,N'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pigment Red 149
B4231-1G B4231-5G
TCIAB4231-1GEA 65 EUR
TCIAB4231-1G TCIAB4231-5G
N,N'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥95.0% (by total nitrogen basis)
N,N'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formula: C₄₀H₂₆N₂O₄
MW: 598,66 g/mol
Número MDL: MFCD01318472
Núm. CAS: 4948-15-6
EINECS: 225-590-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %